missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3',4',5'-Trifluoro-[1,1'-biphenyl]-2-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3',4',5'-Trifluoro-[1,1'-biphenyl]-2-amine |
| CAS | 915416-45-4 |
| Molekylær formel | C12H8F3N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-(3,4,5-Trifluorophenyl)aniline, 3,4,5-Trifluoro-2'-aminobiphenyl, 3',4',5'-Trifluorobiphenyl-2-amine, 3',4',5'-Trifluorobiphenyl-2-ylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8F3N/c13-9-5-7(6-10(14)12(9)15)8-3-1-2-4-11(8)16/h1-6H,16H2 |
| SMIL | NC1=CC=CC=C1C2=CC(F)=C(F)C(F)=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.19 |
| Formel vægt | 223.0609 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?