Få mere at vide
3,4,5-Triethoxybenzoic acid, 98+%
Artikelnummer. 11462197
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462197 25 g 25g
11472197 100 g 100g
11482197 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14157.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6970-19-0 | C13H18O5 | 254.282 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6970-19-0
Molekylær formel C13H18O5
Molekylvægt (g/mol) 254.282
MDL nummer MFCD00002505
InChI nøgle YCENSLDYFDZUMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid,3,4,5-triethoxy, benzoic acid, 3,4,5-triethoxy, 3,4,5-triethoxy benzoic acid, acmc-1b720
PubChem CID 81432
IUPAC navn 3,4,5-triethoxybenzoesyre
SMIL CCOC1=CC(=CC(=C1OCC)OCC)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Triethoxybenzoic acid
Smeltepunkt 110°C to 113°C
Mængde 25 g
Beilstein 2659063
Formel vægt 254.29
Procent renhed ≥98%