Få mere at vide
3,4,5-trichlorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434304
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434304 1 g 1g
11444304 5 g 5g
11454304 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434304 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12587.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33216-52-3 | C5H2Cl3N | 182.428 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33216-52-3
Molekylær formel C5H2Cl3N
Molekylvægt (g/mol) 182.428
MDL nummer MFCD00051685
InChI nøgle KKWRVUBDCJQHBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3,4,5-trichloro, 3,4,5-trichloro-pyridine, pubchem11021, acmc-209hzc, ksc497k5t, 3,4,5-trichloropyridine, 3,4,5-trichloro pyridine, 3,4,5-trichloropyridine 1g
PubChem CID 3786531
IUPAC navn 3,4,5-trichlorpyridin
SMIL C1=C(C(=C(C=N1)Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trichloropyridine
Smeltepunkt 70°C to 74°C
Kogepunkt 213°C to 215°C
Mængde 1 g
Beilstein 120542
Formel vægt 182.44
Procent renhed 98%