Få mere at vide
3,4,5-Trichloropyridine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15412242 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15412242 1 g 1g
15422242 5 g 5g
15432242 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15412242 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458210010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 33216-52-3
Molekylær formel C5H2Cl3N
Molekylvægt (g/mol) 182.44
InChI nøgle KKWRVUBDCJQHBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3,4,5-trichloro, 3,4,5-trichloro-pyridine, pubchem11021, acmc-209hzc, ksc497k5t, 3,4,5-trichloropyridine, 3,4,5-trichloro pyridine, 3,4,5-trichloropyridine 1g
PubChem CID 3786531
IUPAC navn 3,4,5-trichloropyridine
SMIL C1=C(C(=C(C=N1)Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trichloropyridine
Smeltepunkt 72.0°C to 73.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 182.44
Procent renhed 98%