Få mere at vide
3,4,5-Trichlorophenylboronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,5-Trichlorophenylboronic Acid |
| CAS | 862248-93-9 |
| Molekylær formel | C6H4BO2Cl3 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BCl3O2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,11-12H |
| SMIL | C1=C(C=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)B(O)O |
| IUPAC navn | (3,4,5-Trichlorophenyl)boronic Acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.26 |
| Formel vægt | 223.94 |