missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,4,5-Trichlorophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,5-Trichlorophenol |
| CAS | 609-19-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6 H3 Cl3 O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Phenol','3,4,5-trichloro-, 3,4,5-Trichlorophenol, NSC 243667 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl3O/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2,10H |
| SMIL | Oc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 3,4,5-trichlorophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.45 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?