missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,4,5-Trichlorocatechol, TRC

Artikelnummer. 30456915
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456915 500 mg
30452056 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456915 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT773925500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 56961-20-7
Molekylær formel C6 H3 Cl3 O2
Molekylvægt (g/mol) 213.45
Synonym 1,2-Benzenediol, 3,4,5-trichloro-, 3,4,5-Trichloro-1,2-benzenediol, 3,4,5-Trichloro-2-hydroxyphenol, 3,4,5-Trichlorocatechol, 3,4,5-Trichloropyrocatechol
IUPAC navn 3,4,5-trichlorbenzen-1,2-diol
SMIL Oc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Trichlorocatechol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H3Cl3O2/c7-2-1-3(10)6(11)5(9)4(2)8/h1,10-11H
Formel vægt 211.9199
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.