missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,4,5-Tribromotoluene, TRC

Artikelnummer. 30456320
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456320 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456320 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7726235MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Tribromotoluene
CAS 73557-59-2
Molekylær formel C7H5Br3
Mængde 5 mg
Synonym Benzene','1,2,3-tribromo-5-methyl- (9CI','ACI), 1,2,3-Tribromo-5-methylbenzene (ACI), Toluene','3,4,5-tribromo- (5CI)
InChI formel InChI=1S/C7H5Br3/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,1H3
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)Br)Br)Br
Molekylvægt (g/mol) 328.83
Formel vægt 325.7941
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.