Få mere at vide
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazol, 97%
Artikelnummer. 11419902
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419902 25 g 25g
11409902 5 g 5g
11429902 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419902 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12031.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
CAS: 17635-44-8 | C3HBr3N2 | 304,767 g/mol
2,4,5-Tribromoimidazol(2,4,5-TBI) ved kondensation med sukkerprækursorer giver 2,4,5-TBI-nukleosider. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4,5-Tribromoimidazol(2,4,5-TBI) på kondensation med sukkerprækursorer giver 2,4,5-TBI-nukleosider. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17635-44-8
Molekylær formel C3HBr3N2
Molekylvægt (g/mol) 304.767
MDL nummer MFCD00040248
InChI nøgle TXQKCKQJBGFUBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-tribromopyrazole, 1h-pyrazole, 3,4,5-tribromo, pyrazole, 3,4,5-tribromo, acmc-1c9yo, 3,4,5-tribromo pyrazole, ksc497i1h, #, 3,4,5-tribromo-1h-pyrazole 5g
PubChem CID 627674
IUPAC navn 3,4,5-tribrom-lH-pyrazol
SMIL C1(=C(NN=C1Br)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Smeltepunkt 184 °C til 188 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Beilstein 113501
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i kloroform.
Formel vægt 304.78
Procent renhed 97%