Få mere at vide
3-(4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2-yl)propansyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10703377
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 10703377
Brand: Thermo Scientific Maybridge SS00042DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Kemiske identifikatorer
CAS 21256-18-8
Molekylær formel C18H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 293.32
MDL nummer MFCD00215977
InChI nøgle OFPXSFXSNFPTHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxaprozin, daypro, alvo, 3-4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2-yl propanoic acid, oxaprozine, 3-4,5-diphenyloxazol-2-yl propanoic acid, deflam, oxaprozina, oxaprozinum, voir
PubChem CID 4614
ChEBI CHEBI:7822
IUPAC navn 3-(4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2-yl)propansyre
SMIL OC(=O)CCC1=NC(=C(O1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4, 5-Diphenyl-1, 3-oxazol-2-yl)propanoic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Merck Index 15, 7023
Formel vægt 293.32
Procent renhed 97%