Få mere at vide
3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium Bromide, Millipore™
Artikelnummer. 10341521
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10341521 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10341521 Leverandør Millipore Leverandørnr. 1117140010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 298-93-1
Smeltepunkt 195°C
MDL nummer MFCD00011964
Mængde 10 g
Synonym 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide, Thiazolyl blue, MTT, 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide
Molekylvægt (g/mol) 414.32