Få mere at vide
3-(4,5-dimethyl-2-thazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazoliumbromid,∽ 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11399079 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
21g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399079 1 g 21g
11319089 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399079 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210222701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    765.00 DKK
    728.74 DKK / 21g
    Spare 36.26 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 298-93-1
Molekylær formel C18H16BrN5S
Molekylvægt (g/mol) 414.33
MDL nummer MFCD00011964,MFCD00066662
InChI nøgle AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Synonym thiazolyl blue, thiazolyl blue tetrazolium bromide, mmt tetrazolium, methylthiazoletetrazolium, mtt, thiazolyl blue monotetrazolium, thiazole blue, 3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide, mtt van, unii-euy85h477i
PubChem CID 64965
ChEBI CHEBI:53233
SMIL [Br-].CC1=C(C)N=C(S1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4, 5-Dimethyl-2-thazolyl)-2, 5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide
Farve Orange-gul
Mængde 1 g
IUPAC navn 2-(3,5-diphenyltetrazol-2-ium-2-yl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazol;bromid
Formel vægt 414.32
Procent renhed ∼98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(4,5-Dimethylthiazolyl-2)-2,5-diphenyl Tetrazolium Bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(4,5-Dimethylthiazolyl-2)-2,5-diphenylTetrazolium Bromide