Få mere at vide
3-(4,5-Dihydro-3H-pyrrol-2-yl)pyridin (Myosmin), Mikromol™
Artikelnummer. 17982356
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17982356 100 mg
17982266 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17982356 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0517.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-(4,5-Dihydro-3H-pyrrol-2-yl)pyridin (Myosmin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Myosmine
CAS 532-12-7
Analyt- eller komponentnavne Myosmine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H10 N2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Nicotine Imp. D (EP), Nicotine USP Related Compound D, Nicotine USP RC D, Pyridine, 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-, Pyridine, 3-(1-pyrrolin-2-yl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(3-Pyridyl)-1-pyrroline, Myosmine, Nicotine Related Compound D, Nicotine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C9H10N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7H,2,4,6H2
SMIL C1CN=C(C1)c2cccnc2
IUPAC navn 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridin
Molekylvægt (g/mol) 146.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 146,0844 g/mol