Få mere at vide
3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylsulfanyl)-1H-indole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylsulfanyl)-1H-indole |
| CAS | 62882-99-9 |
| Molekylær formel | C11 H11 N3 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylsulfanyl)-1H-indole |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N3S/c1-2-4-9-8(3-1)10(7-14-9)15-11-12-5-6-13-11/h1-4,7,14H,5-6H2,(H,12,13) |
| SMIL | C1CN=C(N1)Sc2c[nH]c3ccccc23 |
| IUPAC navn | 3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylsulfanyl)-1H-indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.29 |
| Formel vægt | 217.067 |