Få mere at vide
3-(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488075
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15488075 250 mg 250mg
15478075 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488075 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32399.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1092460-69-9
Molekylær formel C10H10F2O3
Molekylvægt (g/mol) 216.184
MDL nummer MFCD09999478
InChI nøgle WDTSALDVVUTTSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4,5-difluoro-2-methoxyphenyl propanoic acid, 3-4,5-difluoro-2-methoxyphenyl propionic acid, 3-4,5-difluoro-2-methoxyphenyl propionic acid, jrd
PubChem CID 57363163
IUPAC navn 3-(4,5-difluoro-2-methoxyphenyl)propanoic acid
SMIL COC1=CC(=C(C=C1CCC(=O)O)F)F
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 3-(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid
Smeltepunkt 90°C to 93°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 216.18
Procent renhed 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.