missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3’-[4-(5-Chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-piperidinyl]propyl Domperidine (Domperidine Impurity F), TRC

Artikelnummer. 30350230
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30350230 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30350230 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3653155MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,3-Bis[3-[4-(5-chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)piperidin-1-yl]propyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 1391053-55-6
Molekylær formel C37 H42 Cl2 N8 O3
Mængde 5 mg
Synonym 1,3-Bis[3-[4-(5-chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)piperidin-1-yl]propyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Domperidone Imp. F (EP), 2H-Benzimidazol-2-one, 1,3-bis[3-[4-(5-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-piperidinyl]propyl]-1,3-dihydro- (ACI)
InChI formel InChI=1S/C37H42Cl2N8O3/c38-25-7-9-31-29(23-25)40-35(48)46(31)27-11-19-42(20-12-27)15-3-17-44-33-5-1-2-6-34(33)45(37(44)50)18-4-16-43-21-13-28(14-22-43)47-32-10-8-26(39)24-30(32)41-36(47)49/h1-2,5-10,23-24,27-28H,3-4,11-22H2,(H,40,48)(H,41,49)
SMIL Clc1ccc2N(C3CCN(CCCN4C(=O)N(CCCN5CCC(CC5)N6C(=O)Nc7cc(Cl)ccc67)c8ccccc48)CC3)C(=O)Nc2c1
IUPAC navn 1,3-bis[3-[4-(5-chloro-2-oxo-3H-benzimidazol-1-yl)piperidin-1-yl]propyl]benzimidazol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 717.69
Formel vægt 716.2757
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.