Få mere at vide
3',4',5,7-Tetramethoxyflavon, 97%
Artikelnummer. 11323556
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11323556 100 mg 100mg
11313556 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14496.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    622.20 DKK
    531.65 DKK / 100mg
    Spare 90.55 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 855-97-0 | C19H18O6 | 342,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 855-97-0
Molekylær formel C19H18O6
Molekylvægt (g/mol) 342.35
MDL nummer MFCD00017558
InChI nøgle CLXVBVLQKLQNRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4',5,7-tetramethoxyflavone, luteolin tetramethyl ether, tetramethoxyluteolin, 5,7,3',4'-tetramethylluteolin, tetramethylluteolin, 2-3,4-dimethoxyphenyl-5,7-dimethoxy-4h-chromen-4-one, luteolin tetramethylether, 2-3,4-dimethoxyphenyl-5,7-dimethoxychromen-4-one, luteolin 5,7,3',4'-tetramethyl ether, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-3,4-dimethoxyphenyl-5,7-dimethoxy
PubChem CID 631170
IUPAC navn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5,7-dimethoxychromen-4-on
SMIL COC1=CC(OC)=C2C(=O)C=C(OC2=C1)C1=CC=C(OC)C(OC)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3',4',5,7-Tetramethoxyflavone
Smeltepunkt 193 °C til 197 °C
Mængde 100 mg
Beilstein 336320
Formel vægt 342.35
Procent renhed 97%