Få mere at vide
3',4',5,7-Tetrahydroxyflavon, 97%
Artikelnummer. 11379035
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11379035 100 mg 100mg
11369035 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379035 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14186.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.30 DKK
    633.65 DKK / 100mg
    Spare 146.65 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 491-70-3 | C15H10O6 | 286,239 g/mol
3',4',5,7-Tetrahydroxyflavon anvendes som en apoptose-inducer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3 ,′4′ ,5,7-Tetrahydroxyflavon bruges som en apoptose-inducer.
Opløselighed
Opløselig i vandige alkaliske opløsninger (1,4 mg/ml), ∼ethanol ( 5 mg/ml), dimethylsulfoxid (7 mg/ml), 1 ækv. Natriumhydroxid (5 mM), dimethylformamid (∼ 20 mg/ml), vand (1 mg/ml) ved °25 C og methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 491-70-3
Molekylær formel C15H10O6
Molekylvægt (g/mol) 286.239
MDL nummer MFCD00017309
InChI nøgle IQPNAANSBPBGFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym luteolin, 3',4',5,7-tetrahydroxyflavone, 2-3,4-dihydroxyphenyl-5,7-dihydroxy-4h-chromen-4-one, digitoflavone, luteolol, flacitran, luteoline, weld lake, cyanidenon 1470, salifazide
PubChem CID 5280445
ChEBI CHEBI:15864
IUPAC navn 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxychromen-4-on
SMIL C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 100 mg
Beilstein 292084
Merck Index 14,5614
Opløselighedsinformation Opløseligt i vandbaserede alkaliske opløsninger (1,4 mg/ml), ethanol (∽5 mg/ml), dimethylsulfoxid (7 mg/ml), 1 eq natriumhydroxid (5 mM), dimethylformamid (∽20 mg/ml), vand (1 mg/ml) ved 25 °C og methanol.
Formel vægt 286.24
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone