Få mere at vide
3,4,5,6-tetrahydrouridin (>80%), TRC
Artikelnummer. 30457256
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457256 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457256 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT31025010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5,6-Tetrahydrouridine
CAS 18771-50-1
Molekylær formel C9 H16 N2 O6
Mængde 10 mg
Synonym Tetrahydro-4-hydroxy-1-β-D-ribofuranosyl-2(1H)-pyrimidinone, 1-(β-D-Ribofuranosyl)-4-hydroxytetrahydro-1(1H)-pyrimidinone, NSC 112907, Tetrahydrouridine
InChI formel InChI=1S/C9H16N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h4-8,12-15H,1-3H2,(H,10,16)/t4-,5?,6-,7-,8-/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2CCC(O)NC2=O
IUPAC navn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-4-hydroxy-1,3-diazinan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 248.23
Formel vægt 248.1008