Få mere at vide
3,4,5,6-Tetrachloropyridine-2-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 11378756
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378756 5 g 5g
11388756 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378756 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19450.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10469-09-7 | C6HCl4NO2 | 260.88 g/mol
3,4,5,6-tetrachlorpyridin-2-carboxylsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,4,5,6-Tetrachlorpyridine
-2-carboxylsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i DMSO, methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10469-09-7
Molekylær formel C6HCl4NO2
Molekylvægt (g/mol) 260.88
MDL nummer MFCD00185833
InChI nøgle GXFRQLQUKBSYQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5,6-tetrachloropicolinic acid, tetrachloropicolinic acid, tetrachloropyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3,4,5,6-tetrachloro, unii-7e9zn8ab09, 3,4,5,6-tetrachloro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 3,4,5,6-tetrachloro, tetrachloropyridine-2-carboxylicacid, dsstox_cid_24509, dsstox_rid_80279
PubChem CID 82646
IUPAC navn 3,4,5,6-tetrachlorpyridin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=NC(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5,6-Tetrachloropyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 171°C to 173°C
Mængde 5 g
Beilstein 479080
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO,Methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 260.89
Procent renhed 98%