missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,4,5,6-Tetra-O-acetyl myo-Inositol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,5,6-Tetra-O-acetyl myo-Inositol |
| CAS | 90366-30-6 |
| Molekylær formel | C14H20O10 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,4,5,6-Tetraacetate myo-Inositol, 1,4,5,6-Tetraacetate DL-myo-Inositol, NSC 269405 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O10/c1-5(15)21-11-9(19)10(20)12(22-6(2)16)14(24-8(4)18)13(11)23-7(3)17/h9-14,19-20H,1-4H3/t9-,10+,11-,12-,13+,14+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(1S,2R,3R,4S,5S,6R)-2,3,4-triacetyloxy-5,6-dihydroxycyclohexyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 348.3 |
| Formel vægt | 348.1056 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?