Få mere at vide
3,4,5,6-Tetra-O-acetyl myo-Inositol-1,2-thiocarbonat, TRC
Artikelnummer. 30426240
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30426240 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30426240 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT28298050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,5,6-Tetra-O-acetyl-myo-inositol-1,2-thiocarbonate
CAS 25348-62-3
Molekylær formel C15H18O10S
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H18O10S/c1-5(16)20-9-10(21-6(2)17)12(23-8(4)19)14-13(24-15(26)25-14)11(9)22-7(3)18/h9-14H,1-4H3/t9-,10-,11+,12+,13-,14+/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]1[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]2OC(=S)O[C@@H]2[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(3aS,4R,5S,6S,7R,7aR)-5,6,7-triacetyloxy-2-sulfanyliden-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1,3-benzodioxol-4-yl] acetat
Molekylvægt (g/mol) 390.36
Formel vægt 390.0621