Få mere at vide
3,4,5,6,7,8-Hexahydrocoumarin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324954
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324954 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324954 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14194300AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexahydrocoumarin
CAS 700-82-3
Analyt- eller komponentnavne Hexahydrocoumarin
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C9 H12 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Coumarin, 3,4,5,6,7,8-hexahydro- (6CI,7CI,8CI), 3,4,5,6,7,8-Hexahydro-2H-1-benzopyran-2-one, 1-Cyclohexene-1-propanoic acid, 2-hydroxy-, Δ-lactone, 3,4,5,6,7,8-Hexahydrocoumarin, Hexahydrocoumarin, Δ-1,6-2-Oxabicyclo(4.4.0)decen-3-one
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H2
SMIL O=C1CCC2=C(CCCC2)O1
IUPAC navn 3,4,5,6,7,8-hexahydrochromen-2-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Mængde 1 ml
Formel vægt 152.0837 g/mol