missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3',4',5',5,7-Pentamethoxyflavanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3',4',5',5,7-Pentamethoxyflavanone |
| CAS | 479672-30-5 |
| Molekylær formel | C20 H22 O7 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3,4,5,5,7-Pentamethoxyflavanone |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22O7/c1-22-12-8-15(23-2)19-13(21)10-14(27-16(19)9-12)11-6-17(24-3)20(26-5)18(7-11)25-4/h6-9,14H,10H2,1-5H3 |
| SMIL | COc1cc(OC)c2C(=O)CC(Oc2c1)c3cc(OC)c(OC)c(OC)c3 |
| IUPAC navn | 5,7-dimethoxy-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.38 |
| Formel vægt | 374.1366 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?