missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(+)-3,4,4a,5,6,10b-Hexahydro-9-methoxy-2H-naphtho[1,2-b][1,4]oxazin-3-one, TRC

Artikelnummer. 30407712
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407712 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407712 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2941505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (+)-3,4,4a,5,6,10b-Hexahydro-9-methoxy-2H-naphtho[1,2-b][1,4]
CAS 153153-60-7
Molekylær formel C13 H17 N O2
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H17NO2/c1-15-10-4-2-9-3-5-12-13(11(9)8-10)16-7-6-14-12/h2,4,8,12-14H,3,5-7H2,1H3
SMIL COc1ccc2CCC3NCCOC3c2c1
IUPAC navn 9-methoxy-3,4,4a,5,6,10b-hexahydro-2H-benzo[h][1,4]benzoxazine
Molekylvægt (g/mol) 219.28
Formel vægt 219.1259
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.