Få mere at vide
(+)-3,4,4a,5,6,10b-Hexahydro-2H-nafto[1,2-b][1,4]oxazin-9-ol Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30135600
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135600 2.5 mg
30133688 25 mg
30008401 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135600 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2940752.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 858517-21-2
Molekylær formel C12 H15 N O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 241.71
IUPAC navn (4aR,10bR)-3,4,4a,5,6,10b-hexahydro-2H-benzo[h][1,4]benzoxazin-9-ol; hydrochlorid
SMIL Cl.Oc1ccc2CC[C@H]3NCCO[C@@H]3c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-3,4,4a,5,6,10b-Hexahydro-2H-naphtho[1,2-b][1,4]oxazin-9-ol hydrochloride
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15NO2.ClH/c14-9-3-1-8-2-4-11-12(10(8)7-9)15-6-5-13-11;/h1,3,7,11-14H,2,4-6H2;1H/t11-,12-;/m1./s1
Formel vægt 241.087
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.