Få mere at vide
3,4,4'-Trichlorcarbanilid (Triclocarban), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triclocarban |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9Cl3N2O/c14-8-1-3-9(4-2-8)17-13(19)18-10-5-6-11(15)12(16)7-10/h1-7H,(H2,17,18,19) |
| Formel vægt | 313.978 |
| Procent renhed | >95% |