missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,4,4'-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,4'-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4 |
| CAS | 1276197-27-3 |
| Molekylær formel | C12 D4 H3 Cl3 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 3,4,4'-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-d4, 3,4,4'-Trichloro-1,1'-biphenyl-2',3',5',6'-d4, 3,4,4'-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4, CB 37-D4, PCB 37-d4, 3,4,4'-TriCB-2',3',5',6'-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H7Cl3/c13-10-4-1-8(2-5-10)9-3-6-11(14)12(15)7-9/h1-7 H/i1D,2 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1Cl)c2ccc(Cl)c(Cl)c2 |
| IUPAC navn | 1-chloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-(3,4-dichlorophenyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.5676 |
| Formel vægt | 259.9864 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?