Få mere at vide
3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridin, 97%
Artikelnummer. 15446897
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446897 1 g 1g
15456897 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33997.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
CAS: 68981-86-2 | C10H12N2O | 176,219 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68981-86-2
Molekylær formel C10H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 176.219
MDL nummer MFCD01313220
InChI nøgle XYABHURTMBEOGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dihydro-4,4-dimethyl-2-3-pyridyl oxazole, 3-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl pyridine, 4,5-dihydro-4,4-dimethyl-2-pyrid-3-yl oxazole, 4,4-dimethyl-2-pyridin-3-yl-4,5-dihydrooxazole, 3-4,4-dimethyl-5h-1,3-oxazol-2-yl pyridine, 4,4-dimethyl-2-3-pyridyl-1,3-oxazoline, pubchem8698, 3-4,4-dimethyl-2-oxazolinyl pyridine, 4,4-dimethyl-2-3-pyridyl-oxazoline, 4,4-dimethyl-2-3-pyridinyl-5h-oxazole
PubChem CID 2736129
IUPAC navn 4,4-dimethyl-2-pyridin-3-yl-5H-1,3-oxazol
SMIL CC1(COC(=N1)C2=CN=CC=C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine
Smeltepunkt 25°C to 27°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 176.22
Procent renhed 97%