Få mere at vide
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin, 97%
Artikelnummer. 10764943 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10764943 1 g Glasflaske 1g
10212812 5 g Glasflaske 5g
10358843 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10764943 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367600010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 329214-79-1 | C11H16BNO2 | 205,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 329214-79-1
Molekylær formel C11H16BNO2
Molekylvægt (g/mol) 205.06
MDL nummer MFCD03084758
InChI nøgle XEMDFESAXKSEGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-pyridineboronic acid pinacol ester, pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-pyridylboronic acid pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-3-pyridyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, pyridine, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine
PubChem CID 2734656
IUPAC navn 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 103 °C til 108 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 205.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver