Få mere at vide
3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10591102 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10591102 1 g Glasflaske 1g
10292612 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10591102 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367570010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 269409-73-6 | Molekylærformel: C13H17BO4 | Molekylvægt: 248,09 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 269409-73-6
Molekylær formel C13H17BO4
Molekylvægt (g/mol) 248.09
MDL nummer MFCD03411930
InChI nøgle OPWAPCOSDAFWFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 3-carboxyphenylboronic acid pinacol ester, 3-carboxyphenylboronic acid, pinacol ester, 3-carboxyphenyl boronic acid, pinacol ester, benzoic acid, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 3-carboxyphenylboronicacidpinacolester, pubchem17048, 3-cpbe, amtb044
PubChem CID 2734653
IUPAC navn 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) benzoesyre
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 206,0 °C til 211,0 °C
Farve Beige til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand.
Formel vægt 248.09
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.