Få mere at vide
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 97%
Artikelnummer. 10643383 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10643383 1 g 1g
10272662 5 g 5g
11935851 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10643383 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367590010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 210907-84-9 | C12H18BNO2 | 219.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 210907-84-9
Molekylær formel C12H18BNO2
Molekylvægt (g/mol) 219.09
MDL nummer MFCD03453668
InChI nøgle YMXIIVIQLHYKOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-aminophenylboronic acid pinacol ester, benzenamine, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-aminobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-aminophenylboronic acid, pinacol cyclic ester, 3-aminophenylboronicacidpinacolester, apbe, amtb060
PubChem CID 2734655
IUPAC navn 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 89.0°C to 94.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water.
Formel vægt 219.09
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.