Få mere at vide
3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl isobutylether dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30357655
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30357655 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30357655 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37949550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl Isobutyl Ether Dihydrochloride
CAS 2512213-25-9
Molekylær formel C17H29Cl3N2O
Mængde 50 mg
Synonym Trazodone Impurity G
InChI formel InChI=1S/C17H27ClN2O.2ClH/c1-15(2)14-21-12-4-7-19-8-10-20(11-9-19)17-6-3-5-16(18)13-17;;/h3,5-6,13,15H,4,7-12,14H2,1-2H3;2*1H
SMIL CC(C)COCCCN1CCN(C2=CC=CC(Cl)=C2)CC1.[H]Cl.[H]Cl
IUPAC navn 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-isobutoxypropyl)piperazindihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 383.78
Formel vægt 382.13