Få mere at vide
3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propanol, Mikromol™
Beskrivelse
3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propanol |
| CAS | 32229-98-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H19 Cl N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19ClN2O/c14-12-3-1-4-13(11-12)16-8-6-15(7-9-16)5-2-10-17/h1,3-4,11,17H,2,5-10H2 |
| SMIL | OCCCN1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2 |
| IUPAC navn | 3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propan-1-ol |
| Vis mere |