Få mere at vide
3-[4-[2-[Methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]phenyl]propanamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30052498
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30052498 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30052498 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0522.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-[4-[2-[Methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]phenyl]propanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[4-[2-[Methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]phenyl]propanamide
CAS 1797979-55-5
Analyt- eller komponentnavne 3-[4-[2-[Methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]phenyl]propanamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H21 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3-[4-[2-[Methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]phenyl]propanamide, Rosiglitazone Maleate Imp. A (Pharmeuropa), Rosiglitazone maleate related, SB-211656, SB214521, SB211656, SB236833, SB237216, Rosiglitazone Maleate Impurity A, Rosiglitazone Impurity A
InChI formel InChI=1S/C17H21N3O2/c1-20(17-4-2-3-11-19-17)12-13-22-15-8-5-14(6-9-15)7-10-16(18)21/h2-6,8-9,11H,7,10,12-13H2,1H3,(H2,18,21)
SMIL CN(CCOc1ccc(CCC(=O)N)cc1)c2ccccn2
IUPAC navn 3-[4-[2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]phenyl]propanamide
Molekylvægt (g/mol) 299.37
Mængde 50 mg
Formel vægt 299.1634 g/mol