Få mere at vide
3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy] propan-1,2-diol, LoGiCal
Artikelnummer. 30457864
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457864 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457864 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0027.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol
CAS 62572-90-1
Analyt- eller komponentnavne 3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H18 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Metoprolol Succinate Imp. D (EP), Metoprolol Tartrate Imp. D (EP), Metoprolol Imp. D (EP), (2RS)-3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol, Metoprolol Succinate Impurity D, Metoprolol Tartrate Impurity D, Metoprolol Impurity D, Metoprolol Impurity D
InChI formel InChI=1S/C12H18O4/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,13-14H,6-9H2,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL COCCc1ccc(OCC(O)CO)cc1
IUPAC navn 3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-1,2-diol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 226.27
Mængde 10 mg
Formel vægt 226,1205 g/mol