Få mere at vide
3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-propandiol, TRC
Artikelnummer. 30137291
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137291 250 mg
30004706 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137291 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM226140250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62572-90-1
Molekylær formel C12 H18 O4
Molekylvægt (g/mol) 226.27
Synonym (2RS)-3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol, Metoprolol Succinate Imp. D (EP), Metoprolol Tartrate Imp. D (EP)
IUPAC navn 3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-1,2-diol
SMIL COCCc1ccc(OCC(O)CO)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H18O4/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,13-14H,6-9H2,1H3
Formel vægt 226.1205