missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-[4-(2-Chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-2-yl]-2-propyn-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[4-(2-Chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazo |
| CAS | 132464-59-6 |
| Molekylær formel | C18 H13 Cl N4 O S |
| Mængde | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H13ClN4OS/c1-11-21-22-16-10-20-17(13-6-2-3-7-15(13)19)14-9-12(5-4-8-24)25-18(14)23(11)16/h2-3,6-7,9,24H,8,10H2,1H3 |
| SMIL | Cc1nnc2CN=C(c3ccccc3Cl)c4cc(C#CCO)sc4n12 |
| IUPAC navn | 3-[7-(2-chlorophenyl)-13-methyl-3-thia-1,8,11,12-tetrazatricyclo[8.3.0.02,6]trideca-2(6),4,7,10,12-pentaen-4-yl]prop-2-yn-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.84 |
| Formel vægt | 368.0499 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?