Få mere at vide
3,4,2',3',4',5'-Hexachlorobiphenyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PCB No. 156 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H4Cl6/c13-7-2-1-5(3-8(7)14)6-4-9(15)11(17)12(18)10(6)16/h1-4H |
| Formel vægt | 357.8444 |