missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-[[4-(1,2,5,6-Tetrahydro-1-methyl-3-pyridinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]thio]-1-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-((4-(1,2,5,6-Tetrahydro-1-methyl-3-pyridinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl)thio)-1-propanol |
| CAS | 606114-29-8 |
| Molekylær formel | C11H17N3OS2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N3OS2/c1-14-5-2-4-9(8-14)10-11(13-17-12-10)16-7-3-6-15/h4,15H,2-3,5-8H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCC=C(C1)c2nsnc2SCCCO |
| IUPAC navn | 3-[[4-(1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-5-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]sulfanyl]propan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.4 |
| Formel vægt | 271.0813 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?