missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-((3R,4R)-4-Methyl-3-(methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)piperidin-1-yl)-3-oxopropanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30479534
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479534 5 mg
30481338 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479534 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3243955MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2328165-36-0
Molekylær formel C16H21N5O3
Molekylvægt (g/mol) 331.37
Synonym Tofacitinib impurity K
SMIL C[C@@H]1CCN(C[C@@H]1N(C)c2ncnc3[nH]ccc23)C(=O)CC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-((3R,4R)-4-Methyl-3-(methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)piperidin-1-yl)-3-oxopropanoic Acid
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H21N5O3/c1-10-4-6-21(13(22)7-14(23)24)8-12(10)20(2)16-11-3-5-17-15(11)18-9-19-16/h3,5,9-10,12H,4,6-8H2,1-2H3,(H,23,24)(H,17,18,19)/t10-,12+/m1/s1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.