missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15454767
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454767 5 g 5g
15444767 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15454767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32088.06

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 585-50-2
Molekylær formel C10H9F3O2
Molekylvægt (g/mol) 218.18
MDL nummer MFCD00090487
InChI nøgle YLTJJMIWCCJIHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 3-3-trifluoromethylphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl hydrocinnamic acid, unii-4u44xhh79h, 3-3'-trifluoromethylphenyl-propionic acid, 3-3-trifluoromethyl phenyl propionic acid, cinacalcet m5, m-trifluoromethyl hydrocinnamic acid
PubChem CID 2777683
IUPAC navn 3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
SMIL OC(=O)CCC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Smeltepunkt 34°C to 37°C
Mængde 5 g
Formel vægt 218.17
Procent renhed 97%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.