Få mere at vide
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanol, Mikromol™
Beskrivelse
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanol |
| CAS | 78573-45-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H11 F3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenepropanol, 3-(trifluoromethyl)-, 3-(Trifluoromethyl)benzenepropanol, 3-(3'-Trifluoromethylphenyl)propan-1-ol, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol, Cinacalcet Related Compound E |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11F3O/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1,3,5,7,14H,2,4,6H2 |
| SMIL | OCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 3-[3-(trifluormethyl)phenyl]propan-1-ol |
| Vis mere |