Få mere at vide
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propansyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30051741
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051741 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051741 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3370.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propansyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic Acid
CAS 585-50-2
Analyt- eller komponentnavne 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H9 F3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenepropanoic acid, 3-(trifluoromethyl)-, Hydrocinnamic acid, m-(trifluoromethyl)- (7CI,8CI), 3-(3-Trifluoromethylphenyl)propanoic acid, 3-Trifluoromethylbenzenepropanoic acid, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, m-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
InChI formel InChI=1S/C10H9F3O2/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(14)15/h1-3,6H,4-5H2,(H,14,15)
SMIL OC(=O)CCc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC navn 3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propansyre
Molekylvægt (g/mol) 218.17
Mængde 100 mg
Formel vægt 218,0555 g/mol