missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,3'-Thiodipropionitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3'-Thiodipropionitrile |
| CAS | 111-97-7 |
| Molekylær formel | C6H8N2S |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2S/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h1-2,5-6H2 |
| SMIL | N#CCCSCCC#N |
| IUPAC navn | 3,3'-thiodipropanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.21 |
| Formel vægt | 140.0408 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?