Få mere at vide
3,3′-Thiodipropionic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 111-17-1 |
| Smeltepunkt | 128°C to 131°C |
| Molekylær formel | S(CH2CH2COOH)2 |
| MDL nummer | MFCD00002781 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 3,3′-Thiodipropionic acid, Thiodihydracrylic acid, Bis(2-carboxyethyl)sulfide, 3,3′-Thiodipropionic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.21 |
| Grad | Research |