Få mere at vide
3,3'-Thiodipropionic acid, 99%
Artikelnummer. p-199771 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glass Bottle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
5g
Artikelnummer. 10205000
Brand: Thermo Scientific Acros 138750050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 111-17-1 | C6H10O4S | 178.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-17-1
Molekylær formel C6H10O4S
Molekylvægt (g/mol) 178.2
MDL nummer MFCD00002781
InChI nøgle ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-thiodipropionic acid, thiodipropionic acid, propanoic acid, 3,3'-thiobis, bis 2-carboxyethyl sulfide, tyox a, thiodihydracrylic acid, 4-thiaheptanedioic acid, tdpa, sulfide, bis 2-carboxyethyl, 3,3'-thiodipropanoic acid
PubChem CID 8096
IUPAC navn 3-(2-carboxyethylsulfanyl)propanoic acid
SMIL C(CSCCC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3′-Thiodipropionic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 130.0°C to 133.0°C
Farve White
Flammepunkt 128°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass Bottle
Lineær formel S(CH2CH2CO2H)2
Mængde 5 g
Beilstein 03, IV, 735
Merck Index 15, 9485
Opløselighedsinformation Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in hot water, freely soluble in alcohol and acetone
Formel vægt 178.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Fine Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3``-Thiodipropionic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.