Få mere at vide
3,3'-Thiodipropionsyre, 98%
Artikelnummer. 11423447
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11423447 250 g 250g
11369236 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17220.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 111-17-1 | C6H10O4S | 178,202 g/mol
3,3'-thiodipropionsyre bruges som antioxidant til fedtstoffer og andre fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,3′ -Thiodipropionsyre bruges som antioxidant til fedtstoffer og andre fødevarer.
Opløselighed
Opløseligt i acetone, ethanol. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Stabil under almindelige forhold. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-17-1
Molekylær formel C6H10O4S
Molekylvægt (g/mol) 178.202
MDL nummer MFCD00002781
InChI nøgle ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-thiodipropionic acid, thiodipropionic acid, propanoic acid, 3,3'-thiobis, bis 2-carboxyethyl sulfide, tyox a, thiodihydracrylic acid, 4-thiaheptanedioic acid, tdpa, sulfide, bis 2-carboxyethyl, 3,3'-thiodipropanoic acid
PubChem CID 8096
IUPAC navn 3-(2-carboxyethylsulfanyl)propansyre
SMIL C(CSCCC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3'-Thiodipropionic acid
Smeltepunkt 127 °C til 134 °C
Lineær formel S(CH2CH2CO2H)2
Mængde 250 g
Beilstein 1210299
Merck Index 14,9332
Opløselighedsinformation Opløseligt i acetone, ethanol. Let opløselig i vand.
Formel vægt 178.21
Procent renhed 98%