Få mere at vide
3-(3-Thienyl)akrylsyre, TRC
Artikelnummer. 30456843
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30456843 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30456843 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT430030100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Thienyl)acrylic Acid
CAS 102696-71-9
Molekylær formel C7H6O2S
Mængde 100 mg
Synonym (2E)-3-(3-Thienyl)-2-propenoic Acid, (E)-3-(3-Thienyl)-2-propenoic Acid, (E)-3-(Thiophen-3-yl)acrylic Acid, trans-3-(3-Thienyl)acrylic Acid, trans-3-(Thiophen-3-yl)acrylic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)2-1-6-3-4-10-5-6/h1-5H,(H,8,9)/b2-1+
SMIL OC(=O)\C=C\c1ccsc1
IUPAC navn (E)-3-thiophen-3-ylprop-2-enosyre
Molekylvægt (g/mol) 154.19
Formel vægt 154.0089