Få mere at vide
3,3-Tetramethyleneglutarimide, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11426666
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11426666 25 g 25g
11416666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11426666 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24864.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1075-89-4
Molekylær formel C9H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 167.208
MDL nummer MFCD00023871
InChI nøgle YRTHJMQKDCXPAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-tetramethyleneglutarimide, 8-azaspiro 4.5 decane-7,9-dione, azaspirodecanedione, 1,1-cyclopentanediacetimide, 8-aza-spiro 4.5 decane-7,9-dione, buspirone impurity k, dsstox_cid_31405, dsstox_rid_97291, dsstox_gsid_57616
PubChem CID 136843
IUPAC navn 8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
SMIL C1CCC2(C1)CC(=O)NC(=O)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Tetramethyleneglutarimide
Smeltepunkt 153°C to 156°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 383702
Formel vægt 167.21
Procent renhed 98%